5-Chloro-N-methyl-3-nitropyridin-2-amine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510094-250MG
APOSOR510094-250MGEA 66.7 EUR InStock
APOSOR510094-250MG
5-Chloro-N-methyl-3-nitropyridin-2-amine ≥97%
5-Chloro-N-methyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00222271
CAS-Nummer: 98142-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge