3-Amino-6-bromopicolinic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510100-250MG
APOSOR510100-250MGEA 102 EUR InStock
APOSOR510100-250MG
3-Amino-6-bromopicolinic acid ≥98%
3-Amino-6-bromopicolinic acid
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14584498
CAS-Nummer: 1052708-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge