4-Bromo-5-nitro-1H-indole ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510103-250MG
APOSOR510103-250MGEA 331 EUR InStock
APOSOR510103-250MG
4-Bromo-5-nitro-1H-indole ≥97%
4-Bromo-5-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1934562-99-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge