2-Iodo-6-methoxy-3-nitropyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510113-1G
APOSOR510113-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR510113-1G
2-Iodo-6-methoxy-3-nitropyridine ≥98%
2-Iodo-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅IN₂O₃
MW: 280.02 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30241102
CAS-Nummer: 1600094-08-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge