Ethyl 2-amino-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510114-250MG
APOSOR510114-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR510114-250MG
Ethyl 2-amino-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate ≥97%
Ethyl 2-amino-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20226197
CAS-Nummer: 1242140-62-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge