4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510117-250MG
APOSOR510117-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR510117-250MG
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine
Formel: C₂₂H₁₆N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006421
CAS-Nummer: 6153-92-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge