Ethyl 6-bromo-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510119-1G
APOSOR510119-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR510119-1G
Ethyl 6-bromo-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate > 95%
Ethyl 6-bromo-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₈BrCl₂NO₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11522695
CAS-Nummer: 1019396-10-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge