2,3-Dihydro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510128-100MG
APOSOR510128-100MGEA 470 EUR InStock
APOSOR510128-100MG
2,3-Dihydro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
2,3-Dihydro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13175869
CAS-Nummer: 7546-38-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge