(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510169-100MG
APOSOR510169-100MGEA 417 EUR InStock
APOSOR510169-100MG
(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
(5-Bromo-1H-indazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₈H₈BrN₃·ClH
MW: 262.534 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28893135
CAS-Nummer: 2436296-64-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge