(7-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)methanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510172-100MG
APOSOR510172-100MGEA 410 EUR InStock
APOSOR510172-100MG
(7-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)methanol ≥98%
(7-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)methanol
Formel: C₇H₆ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1896916-30-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge