3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510175-100MG
APOSOR510175-100MGEA 424 EUR InStock
APOSOR510175-100MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine ≥98%
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Formel: C₅H₂BrClN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1936225-21-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge