4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510183-100MG
APOSOR510183-100MGEA 154 EUR InStock
APOSOR510183-100MG
4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid ≥98%
4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₉H₈O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00854034
CAS-Nummer: 102297-62-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge