7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510186-100MG
APOSOR510186-100MGEA 42.2 EUR InStock
APOSOR510186-100MG
7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
7-Bromopyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13250073
CAS-Nummer: 1215074-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge