3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510191-1G
APOSOR510191-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR510191-1G
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁IN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1627924-19-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge