(S)-Azepan-2-ylmethanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510194-500MG
APOSOR510194-500MGEA 453 EUR InStock
APOSOR510194-500MG
(S)-Azepan-2-ylmethanol ≥98%
(S)-Azepan-2-ylmethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19224940
CAS-Nummer: 1314999-26-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge