2-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)acetic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510199-1G
APOSOR510199-1GEA 1510 EUR InStock
APOSOR510199-1G
2-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)acetic acid ≥98%
2-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)acetic acid
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09925365
CAS-Nummer: 227781-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge