4-Hydroxy-7-methoxy-6-nitroquinoline-3-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510212-100MG
APOSOR510212-100MGEA 644 EUR InStock
APOSOR510212-100MG
4-Hydroxy-7-methoxy-6-nitroquinoline-3-carbonitrile ≥98%
4-Hydroxy-7-methoxy-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇N₃O₄
MW: 245.191 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13181118
CAS-Nummer: 492456-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge