N3-Methylpyridine-2,3-diamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510217-100MG
APOSOR510217-100MGEA 78.3 EUR InStock
APOSOR510217-100MG
N3-Methylpyridine-2,3-diamine ≥98%
N3-Methylpyridine-2,3-diamine
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123.156 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00490112
CAS-Nummer: 56291-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge