3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510218-1G
APOSOR510218-1GEA 403 EUR InStock
APOSOR510218-1G
3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole ≥98%
3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole
Formel: C₇H₉ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1626336-97-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge