(R)-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510221-100MG
APOSOR510221-100MGEA 85.7 EUR InStock
APOSOR510221-100MG
(R)-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine hydrochloride ≥98%
(R)-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂N₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31654063
CAS-Nummer: 1431726-92-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge