5-Mercapto-2-methoxy-4-methylbenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510234-250MG
APOSOR510234-250MGEA 540 EUR InStock
APOSOR510234-250MG
5-Mercapto-2-methoxy-4-methylbenzoic acid ≥98%
5-Mercapto-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09831918
CAS-Nummer: 439579-12-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge