(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510236-100MG
APOSOR510236-100MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR510236-100MG
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
Formel: C₇H₆BClO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31382028
CAS-Nummer: 2087452-50-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge