(S,S)-iPr-BI-DIME ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR510257-100MG
APOSOR510257-100MGEA 116 EUR InStock
APOSOR510257-100MG
(S,S)-iPr-BI-DIME ≥98%
(S,S)-iPr-BI-DIME
Formel: C₂₂H₂₉O₃P
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32206571
CAS-Nummer: 1477517-21-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge