1-Methylpyrrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR5110-100G
APOSOR5110-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR5110-100G
1-Methylpyrrol 98%
1-Methylpyrrol
Formel: C₅H₇N
Siedepunkt: 112…113 °C
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 16 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005345
CAS-Nummer: 96-54-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge