2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(α-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR5155T-5MG
APOSOR5155T-5MGEA 321 EUR InStock
APOSOR5155T-5MG
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(α-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(α-L-fucopyranosyl)-D-glucopyranose
Formel: C₁₄H₂₅NO₁₀
Melting Pt: 216…218 °C (Zers.)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00153897
CAS-Nummer: 76211-71-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge