2,2':5',2''-Terthiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51731-25G
APOSOR51731-25GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR51731-25G
2,2':5',2''-Terthiophen 98%
2,2':5',2''-Terthiophen
Formel: C₁₂H₈S₃
Siedepunkt: 160 °C/0,1mmHg
Melting Pt: 93…96 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012167
CAS-Nummer: 1081-34-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge