2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51781-1G
APOSOR51781-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR51781-1G
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxypyridine
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20327975
CAS-Nummer: 1344046-11-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge