2,3,4-Trimethoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51855-100G
APOSOR51855-100GEA 62.8 EUR InStock
APOSOR51855-100G
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure 97%
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Melting Pt: 99…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002433
CAS-Nummer: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge