(-)-3-[(3S,4S)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51856-250MG
APOSOR51856-250MGEA 408 EUR InStock
APOSOR51856-250MG
(-)-3-[(3S,4S)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol 95%
(-)-3-[(3S,4S)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Formel: C₁₃H₁₉NO
MW: 205.296 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23134657
CAS-Nummer: 145678-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge