tert-Butyl 3-aminopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Formel: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Siedepunkt: 192.3 °C
Flash-Pt: 64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212562
CAS-Nummer: 15231-41-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge