(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51878-100G
APOSOR51878-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR51878-100G
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure
(-)-Dibenzoyl-L-weinsäure
Formel: C₁₈H₁₄O₈
MW: 358.31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003074
CAS-Nummer: 2743-38-6
EINECS: 241-097-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge