6-Brombenzothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52121-5G
APOSOR52121-5GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR52121-5G
6-Brombenzothiazol 97%
6-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
Melting Pt: 52…54 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115372
CAS-Nummer: 53218-26-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge