Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR52138-100G OR52138-500G OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR52138-100G APOSOR52138-500G APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.


Formel: C₂₈H₂₂O₆S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00318874
CAS-Nummer: 27344-41-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge