Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR52141-1KG OR52141-500G OR52141-100G
APOSOR52141-1KGEA 148 EUR InStock
APOSOR52141-1KG APOSOR52141-500G APOSOR52141-100G
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
Optical brightener. Recommended for use in a wide variety of plastics such as PVC and PP. Also for use with artificial leathers.


Formel: C₃₀H₂₆O₂
Melting Pt: 216…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23160777
CAS-Nummer: 40470-68-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge