3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5217-1G
APOSOR5217-1GEA 329 EUR InStock
APOSOR5217-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Melting Pt: 167…169 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09065006
CAS-Nummer: 906352-85-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge