3-Chloro-4-morpholin-4-ylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5221-1G
APOSOR5221-1GEA 43.9 EUR InStock
APOSOR5221-1G
3-Chloro-4-morpholin-4-ylphenylamine
3-Chloro-4-morpholin-4-ylphenylamine
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Melting Pt: 103…105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047411
CAS-Nummer: 55048-24-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge