Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorphenol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR52255-100G OR52255-25G OR52255-1G OR52255-5G
APOSOR52255-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR52255-100G APOSOR52255-25G APOSOR52255-1G APOSOR52255-5G
2-Chlorphenol 99%
2-Chlorphenol
Has been used as a reagent for the protection of OH-groups in oligonucleotide synthesis. A study of various cleavage methods showed that the tetramethylguanidine salts of either 4-nitrobenzaldoxime or pyridine-2-carboxaldoxime gave the best results: Tetrahedron Lett., 2727 (1978).


Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge