(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52293-500MG
APOSOR52293-500MGEA 466 EUR InStock
APOSOR52293-500MG
(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Formel: C₈H₁₀N₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29042486
CAS-Nummer: 1932616-44-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge