(S)-1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52301-500MG
APOSOR52301-500MGEA 466 EUR InStock
APOSOR52301-500MG
(S)-1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanamine
(S)-1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanamine
Formel: C₇H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09830322
CAS-Nummer: 1213971-04-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge