(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR52456-1G
APOSOR52456-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR52456-1G
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11975335
CAS-Nummer: 139004-93-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge