N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR5247-100G
APOSOR5247-100GEA 234 EUR InStock
APOSOR5247-100G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid 95%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209.12 g/mol
Melting Pt: 222 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03280
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge