[2-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52550-1G
APOSOR52550-1GEA 881 EUR InStock
APOSOR52550-1G
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂S·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16990682
CAS-Nummer: 60481-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge