4-Hydrazinyl-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52558-5G
APOSOR52558-5GEA 641 EUR InStock
APOSOR52558-5G
4-Hydrazinyl-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
4-Hydrazinyl-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel: C₆H₁₀N₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691666
CAS-Nummer: 1980-54-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge