Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylvanillat

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methylvanillat
Methylvanillat


Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 285…287 °C
Melting Pt: 64…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008438
CAS-Nummer: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge