Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isovaleronitril

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 306 EUR InStock
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitril
Isovaleronitrile


Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 128…130 °C
Melting Pt: –101 °C
Dichte: 0,795 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001944
CAS-Nummer: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge