2-Bromo-3-(1-piperidyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52757-100MG
APOSOR52757-100MGEA 690 EUR InStock
APOSOR52757-100MG
2-Bromo-3-(1-piperidyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(1-piperidyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26405402
CAS-Nummer: 1563532-94-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge