3-Amino-5-hydroxybenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 290 EUR InStock
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoesäure 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.1354 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797571
CAS-Nummer: 76045-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge