Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52911-250MG OR52911-1G OR52911-5G
APOSOR52911-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR52911-250MG APOSOR52911-1G APOSOR52911-5G
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD02253778
CAS-Nummer: 400877-54-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge