3-Amino-3-oxopropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52961-250MG
APOSOR52961-250MGEA 109 EUR InStock
APOSOR52961-250MG
3-Amino-3-oxopropanoic acid
3-Amino-3-oxopropanoic acid
Formel: C₃H₅NO₃
Melting Pt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154605
CAS-Nummer: 2345-56-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge