1H-Imidazol-1-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR52986-250MG
APOSOR52986-250MGEA 140 EUR InStock
APOSOR52986-250MG
1H-Imidazol-1-amine hydrochloride 97%
1H-Imidazol-1-amine hydrochloride
Formel: C₃H₅N₃·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26390998
CAS-Nummer: 83279-44-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge